Learn More
SCAT™ Kit d’alimentation et de déchets HPLC, V2.0
L'ensemble complet et sans souci pour tous les systèmes HPLC / UHPLC.
Marque: SCAT™ 307447
622.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 5.28000kg
Description
- Protège votre système de toute contamination
- Maintient les mélanges de solvants stables
- Matériaux haute performance avec excellente résistance chimique
Le kit de sécurité connecte les tubulures en toute sécurité et bloque les vapeurs dangereuses. Les soupapes à air et les filtres d’échappement assurent une égalisation sûre de la pression sans sous-pression ou surpression dans les flacons de solvants et les récipients de déchets
Spécification
4 x bouchon de sécurité III, GL45, 4 x soupape d'air, 1 x bouchon de sécurité, S60/61, conducteur électrostatique, 1 x filtre d'échappement M, V3.0, avec protection contre les éclaboussures et indicateur de changement, 1 x bidon de 5 litres, PE-HD-EL, 1 x Câble de mise à la terre, 2 pinces, 1,5 m, 4 x Flacon de laboratoire DURAN, GL45, 1000 mL, verre clair et rond, avec bouchon et anneau de versement, 5 x Raccord PFA avec embout intégré, 2.3 mm OD, violet, 5 x raccord PFA avec embout intégré, 1.6 mm OD, vert, 10 x raccord PFA avec embout intégré, 3.2 mm OD, bleu, 10 x bouchon aveugle PFA, 2 x connecteur, droit, 6 - 8 mm ID, 1 x connecteur, courbé, 5 - 11,5 mm ID, 1 x connecteur, coudé, 9,5 - 10 mm ID | |
Système d’extraction et de déchets | |
Tout système HPLC |