Learn More
IKA™ HRC 2 Basic
Le cryothermostat chauffant et réfrigéré compact est équipé d’une pompe pression et aspiration variables de grande efficacité énergétique.
Marque: IKA™ 0025003742
Description
- L’isolement de haute qualité du bain 4 l permet un chauffage rapide et réduit l’entrée de chaleur pendant le refroidissement
- L’utilisation du circuit de régulation de la température est possible pour un thermofluide jusqu’à 2,5 l sans recharge
- La trémie et la vanne de vidange intégrées garantissent une manipulation sûre et propre du thermofluide
- Le rabat avant facile à ouvrir facilite le nettoyage du filtre à air de l’unité de refroidissement
- Une vanne de vidange est installée à l’avant du bain
- Un tuyau peut être connecté pour vider le bain, de sorte que l’utilisateur n’ait aucun contact direct avec le thermofluide
- Système de réfrigération à contrôle de vitesse avec capacité de refroidissement de 400 W
- Pompe à contrôle de la vitesse fabriquée en PEEK : (0,5 bar ; 22 l/min)
- Capacité de chauffage 1500 W (1200 W à 115 V)
- Indicateur de niveau numérique
- Classification de sécurité III (FL) conformément à la norme DIN 12876
- Circuit de sécurité à température réglable
Spécification
Thermostat à circulation | |
Pompe à pression/aspiration | |
LED | |
220 x 475 x 525 mm | |
50/60 Hz |
1,4 à 4,0 L | |
de −20 à 100°C | |
± ; 0,1 K | |
32,8 kg | |
230 V, 115 V |