Learn More
Applied Biosystems™ Module logiciel HRM pour systèmes QuantStudio™ 6 et 7
Ce module logiciel étend les fonctionnalités du logiciel du système de PCR en temps réel QuantStudio™ 6 Flex et QuantStudio™ 7 Flex, permettant ainsi d’effectuer des analyses de fusion à haute résolution (HRM) sur des amplicons PCR.
Marque: Applied Biosystems™ 4486395
Description
L’analyse de fusion à haute résolution (HRM) est une méthode d’analyse post-PCR utilisée pour identifier la variation génétique dans les séquences d’acides nucléiques. Simple et rapide, cette méthode est basée sur les techniques de courbe de fusion (dissociation) de la PCR et est optimisée par la disponibilité récente de colorants de liaison à l’ADN double brin (ADNdb) améliorés, ainsi que par le logiciel d’analyse et d’instrumentation de PCR en temps réel de nouvelle génération. L’analyse HRM peut distinguer les séquences d’ADN en fonction de leur composition, de leur longueur, teneur en GC ou complémentarité de brins.
Spécification
QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 | |
Logiciel d’analyse HRM | |
PCR en temps réel (qPCR) |
QuantStudio™ | |
Module logiciel | |
10 licenses |