missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HS1BP3 Monoclonal Antibody (OTI6C6), TrueMAB™, OriGene

Code produit 17555234
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17555234 30 μL 30µL
17535234 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17555234 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA811319S

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

HS1BP3 Monoclonal antibody specifically detects HS1BP3 in Human samples. It is validated for Western Blot

Spécification

Antigène HS1BP3
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI6C6
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression SULT1A3
Numéro d’ordre du gène P0DMM9
Alias de gène ETM2; HCLS1 binding protein 3; HCLS1-binding protein 3; HS1 binding protein 3; HS1-binding protein 3; Hs1bp3; HS1-BP3; HSP1BP-3; RGD1311331
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length human recombinant protein of human SULT1A3 produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 30 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6818
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.