Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur à plaque chauffante en céramique analogique HSC
L’agitateur à plaque chauffante en céramique analogique HSC VELP Scientifica est un agitateur à plaque chauffante analogique sûr et puissant pour les applications qui ne nécessitent pas de contrôle précis de la température du milieu. Excellente solution pour les laboratoires universitaires, de chimie, de biologie et pharmacologiques dans les écoles et les universités.
Marque: Velp Scientifica™ F20500552
Informations supplémentaires : Poids : 3.97000kg
Description
Solution d’entrée de gamme
- La technologie des plaques chauffantes garantit l’homogénéité de la température ambiante à 400°C
- Le moteur puissant permet d’obtenir un volume allant jusqu’à 15 L (H2O) de 50 à 1 300 tr/min
- Indicateurs d’agitation et de chauffage
Sûr et résistant
- Le dessus en céramique de haute qualité et la structure en technopolymère garantissent une résistance optimale aux produits chimiques
- Cannelure d’écoulement pour protéger l’électronique
Spécification
Céramique | |
Message de sécurité de surface chaude | |
Technopolymère | |
Analogique | |
Température ambiante à 400°C | |
3,2 kg | |
Carré | |
Type EU | |
15 L | |
25 mois | |
Déclaration de conformité CE ; déclaration britannique de conformité R.-U. ; certificat BC ; certificat cNEMKOus |
230 V | |
3,7 kg | |
800 W | |
7 x 7 in | |
50/60 Hz | |
Agitateur à plaque chauffante | |
25 kg | |
1 | |
50 à 1 300 tr/min | |
344 x 203 x 94 mm | |
LED |