Learn More
HSD17B2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16847723 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16847723 20 μL 20µL
16837723 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16847723 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 109781AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
HSD17B2 is capable of catalyzing the interconversion of testosterone and androstenedione, as well as estradiol and estrone.HSD17B2 also has 20-alpha-HSD activity. HSD17B2 uses NADH while EDH17B3 uses NADPH.
Spécification
Antigène HSD17B2
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.29 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression HSD17B2
Numéro d’ordre du gène P37059
Alias de gène 17 beta HSD 2, 17betaHSD2, 20 alpha HSD, E2DH, EDH17B2, HSD17, HSD17B2, SDR9C2
Symboles de gène(s) HSD17B2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène HSD17B2 Fusion Protein Ag1411
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3294
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG