Learn More
Atago™ Réfractomètre portatif HSR–500
Idéal pour mesurer la concentration de sucre d’une solution. Le réfractomètre portatif HSR–500 Atago™ mesure l’indice de réfraction d’une solution contenant du sucre, qui est proportionnel à la concentration de sucre.
Marque: Atago™ 2340
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Mesure de la concentration via l’indice de réfraction
Spécification
Réfractomètre portatif | |
HSR–500 | |
600 g |
0 à 90 Brix | |
Brix | |
4 x 4 x 20 cm |