missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Human Activin B/Inhibin beta B ELISA Kit (Colorimetric)
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Description
The Human Activin B/Inhibin beta B ELISA Kit (Colorimetric) measures human Activin B/Inhibin beta B in serum, plasma and other biological fluids.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 15.63 - 1000 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 9.38 pg/mL |
| Réactivité croisée | This kit recognizes Human ACVB in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human ACVB and analogues was observed. |
| Type de produit | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Type d’échantillon | Biological Fluids, Plasma, Serum |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 3625 |
| Symbole de gène(s) | INHBB |
| Espèces hôtes | Human |
| Quantité | 1 kit |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu