Learn More
Abnova™ Human ADCY8 Partial ORF (NP_001106, 1142 a.a. - 1251 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001106 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 114 |
Poids moléculaire | 37.84kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16114174
|
Abnova™
H00000114-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16124174
|
Abnova™
H00000114-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Adenylate cyclase is a membrane bound enzyme that catalyses the formation of cyclic AMP from ATP. The enzymatic activity is under the control of several hormones, and different polypeptides participate in the transduction of the signal from the receptor to the catalytic moiety. Stimulatory or inhibitory receptors (Rs and Ri) interact with G proteins (Gs and Gi) that exhibit GTPase activity and they modulate the activity of the catalytic subunit of the adenylyl cyclase [provided by RefSeq]
Sequence: DQGFAFDYRGEIYVKGISEQEGKIKTYFLLGRVQPNPFILPPRRLPGQYSLAAVVLGLVQSLNRQRQKQLLNENNNTGIIKGHYNRRTLLSPSGTEPGAQAEGTDKSDLPSpécification
NP_001106 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AC8/ADCY3/HBAC1 | |
ADCY8 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
114 | |
ADCY8 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
DQGFAFDYRGEIYVKGISEQEGKIKTYFLLGRVQPNPFILPPRRLPGQYSLAAVVLGLVQSLNRQRQKQLLNENNNTGIIKGHYNRRTLLSPSGTEPGAQAEGTDKSDLP | |
RUO | |
ADCY8 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |