missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Adrenomedullin/ADM Antibody, R&D Systems™

Code produit 18051062
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18051062 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18051062 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF6108

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

Adrenomedullin/ADM Polyclonal specifically detects Adrenomedullin/ADM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Adrenomedullin/ADM
Applications Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Numéro d’ordre du gène P35318
Alias de gène ADM, adrenomedullin, AMpreproadrenomedullin
Symboles de gène(s) ADM
Espèces hôtes Goat
Immunogène E. coli-derived recombinant human Adrenomedullin/ADM Ala22-Gly147 Accession # P35318
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 133
Spécificité du test Detects human Adrenomedullin/ADM in direct ELISAs.
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.