Learn More
Abnova™ Human AGPAT3 Full-length ORF (AAH04219.1, 1 a.a. - 63 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH04219.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 56894 |
Poids moléculaire | 33.7kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16122303
|
Abnova™
H00056894-P02.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16112303
|
Abnova™
H00056894-P02.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene is an acyltransferase that converts lysophosphatidic acid into phosphatidic acid, which is the second step in the de novo phospholipid biosynthetic pathway. The encoded protein may be an integral membrane protein. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MGSPAHLPKDAIAVFIVFPRVRHWLSGTRRQCTRRAPYVRCFKVPVLRKRSLVEEMSAEQITKSpécification
AAH04219.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
33.7kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
LPAAT-GAMMA1/MGC4604 | |
AGPAT3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
56894 | |
AGPAT3 (Human) Recombinant Protein (P02) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
RUO | |
AGPAT3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |