missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human APP/Protease Nexin II Pan Specific Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18796877
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18796877 25 μg 25µg
18013472 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18796877 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF1168SP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

APP Polyclonal specifically detects APP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène APP
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène NP_958817
Alias de gène Amyloid beta, amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family B, member 2, amyloid beta A4 precursor protein-binding family B member 2, Amyloid beta precursor protein, APP, beta Amyloid, Protease Nexin II
Symboles de gène(s) APP
Espèces hôtes Goat
Immunogène S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human APP 695 +1 frameshift mutant Leu18-Arg336 Accession # NP_958817
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 351
Spécificité du test Detects human APP695 +1 and human APP770 in direct ELISAs and Western blots. This antibody recognizes a common epitope present on APP695 +1 and APP770 found within the segments Leu18 - Arg288 or Pro365 - Arg411 of APP770 (Accession P05067).
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.