Learn More
Abnova™ Human ARHGAP1 Partial ORF (AAH18118, 340 a.a. - 439 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
359.00€ - 545.00€
Spécification
Nom ARHGAP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Recombinant Yes
À utiliser avec (application) Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
Poids moléculaire 36.63kDa
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16151841
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00000392-Q01.10UG
10 ug
359.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-07-2022
pour voir le stock disponible 
16161841
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00000392-Q01.25UG
25 ug
545.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-07-2022
Description
Sequence: GFLNIDESQRVPATLQVLQTLPEENYQVLRFLTAFLVQISAHSDQNKMTNTNLAVVFGPNLLWAKDAAITLKAINPINTFTKFLLDHQGELFPSPDPSGL
Spécification
Spécification
ARHGAP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Yes
36.63kDa