Learn More
Abnova™ Human AZGP1 Full-length ORF (AAH33830, 1 a.a. - 298 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
359.00€ - 545.00€
Spécification
Nom AZGP1 (Human) Recombinant Protein (P02)
Recombinant Yes
Méthode de purification Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
À utiliser avec (application) Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Poids moléculaire 58.52kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16152111
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00000563-P02.25UG
25 ug
545.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-07-2022
pour voir le stock disponible 
16142111
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00000563-P02.10UG
10 ug
359.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-07-2022
Description
Sequence: MVRMVPVLLSLLLLLGPAVPQENQDGRYSLTYIYTGLSKHVEDVPAFQALGSLNDLQFFRYNSKDRKSQPMGLWRQVEGMEDWKQDSQLQKAREDIFMETLKDIVEYYNDSNGSHVLQGRFGCEIENNRSSGAFWKYYYDGKDYIEFNKEIPAWVPFDPAAQITKQKWEAEPVYVQRAKAYLEEECPATLRKYLKYSKNILDRQDPPSVVVTSHQAPGEKKKLKCLAYDFYPGKIDVHWTRAGEVQEPELRGDVLHNGNGTYQSWVVVAVPPQDTAPYSCHVQHSSLAQPLVVPWEAS
Spécification
Spécification
AZGP1 (Human) Recombinant Protein (P02)
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
58.52kDa
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.