missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human BGLAP Partial ORF (NP_954642, 52 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marque:  Abnova™ H00000632-Q01.10ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16152221

  • 359.00€ / 10µg
Expédition estimée: 20-07-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Sequence: YLYQWLGAPVPYPDPLEPRREVCELNPDCDELADHIGFQEAYRRFYGPV
Spécification

Spécification

NP_954642
Liquid
632
BGLAP (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BGP/OC/PMF1
BGLAP
Yes
wheat germ expression system
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.13kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
YLYQWLGAPVPYPDPLEPRREVCELNPDCDELADHIGFQEAYRRFYGPV
RUO
BGLAP
Wheat Germ (in vitro)
GST
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions