missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human C17orf27 Partial ORF (NP_065965, 2016 a.a. - 2112 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marque:  Abnova™ H00057674-Q01.25ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16152883

  • 545.00€ / 25µg
Expédition estimée: 29-06-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Sequence: LSPENAKLLSTFLNQTGLDAFLLELHEMIILKLKNPQTQTEERFRPQWSLRDTLVSYMQTKESEILPEMASQFPEEILLASCVSVWKTAAVLKWNRE
Spécification

Spécification

NP_065965
Liquid
57674
C17orf27 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C17orf27/KIAA1554
RNF213
Yes
wheat germ expression system
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.41kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LSPENAKLLSTFLNQTGLDAFLLELHEMIILKLKNPQTQTEERFRPQWSLRDTLVSYMQTKESEILPEMASQFPEEILLASCVSVWKTAAVLKWNRE
RUO
RNF213
Wheat Germ (in vitro)
GST
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions