Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de C1R / composant complémentaire C1r humain
Le kit Human C1R / Complement Component C1r quantifie la C1R / composante complémentaire C1r humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant.
Marque: Invitrogen™ EH56RB
Description
Le kit Human C1R / Complement Component C1r quantifie la C1R / composante complémentaire C1r humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la C1R / composante complémentaire C1r humaine naturelle et recombinante.
La composante C1 du complément humain est un complexe de trois glycoprotéines : C1q, C1r et C1s. La C1r a un poids moléculaire de 83 000 et est présente dans le plasma à une concentration moyenne de 50 μg/ml, soit comme complexe avec la C1q et la C1s, soit en l’absence de C1q comme tétramère avec la C1s. Les sous-composantes du complexe C1 sont responsables de l’initiation de la voie classique d’activation du complément.
Spécification
AI132558 ; C1r ; C1ra ; sous-composant complémentaire C1 r ; chaîne lourde de sous-composant complémentaire C1r ; chaîne légère de sous-composant complémentaire C1r ; sous-composant complémentaire C1r-A ; chaîne lourde de sous-composant complémentaire C1r-A ; chaîne légère de sous-composant complémentaire C1r-A ; sous-composant de composant complémentaire 1 r ; sous-composant de composant complémentaire 1 r-A ; composant complémentaire 1, sous-composant r ; composant complémentaire 1, sous-composant r A ; composant complémentaire 1, sous-composant r-A ; mC1rA | |
0,065 ng/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
C1R | |
<10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
0,065 à 50 ng/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
P00736 | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 dosages | |
Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl | |
C1r | |
4 h 45 min |