missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CCL18/PARC Alexa Fluor 350-conjugated Antibody, R&D Systems™

Code produit 18754288
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18754288 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18754288 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur IC394U100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CCL18/PARC Monoclonal specifically detects CCL18/PARC in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CCL18/PARC
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 64507
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Alexa Fluor 350
Dilution Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formule Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène P55774.1
Alias de gène Alternative macrophage activation-associated CC chemokine 1, AMAC-1, AMAC1CC chemokine ligand 18, AMAC-1Small-inducible cytokine A18, chemokine (C-C motif) ligand 18 (pulmonary and activation-regulated), CKb7, DC-CK1, DC-CK1CC chemokine PARC, DCCK1Macrophage inflammatory protein 4, Dendritic cell chemokine 1, MIP4, MIP-4, MIP-4C-C motif chemokine 18, PARC, PARCPulmonary and activation-regulated chemokine, SCYA18chemokine (C-C), dendritic, small inducible cytokine A18, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 18, pulmonary andactivation-regulated
Symboles de gène(s) CCL18
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli-derived recombinant human CCL18/PARC Ala21-Ala89 Accession # P55774.1
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6362
Spécificité du test Detects human CCL18/PARC in ELISAs and Western blots. In ELISAs, does not cross-react with recombinant human CCL3, 4, 14, 15, 23, recombinant mouse (rm) CCL3, rmCCL4, recombinant viral (rv) MIP-I or rvMIP-II.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only (RUO)

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.