missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CCL21/6Ckine Antibody, R&D Systems™

Code produit 18078671
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18078671 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18078671 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF366

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody has been used in 15 publications

CCL21/6Ckine Polyclonal specifically detects CCL21/6Ckine in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CCL21/6Ckine
Applications Western Blot, Neutralization, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.1 ug/mL, Neutralization 1-4 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Numéro d’ordre du gène Q6ICR7
Alias de gène 6Ckine, 6CkineSmall-inducible cytokine A21, Beta-chemokine exodus-2, chemokine (C-C motif) ligand 21, CKb9, exodus-2, member 21, SCYA21, SCYA21MGC34555, secondary lymphoid tissue chemokine, SLC, SLCSecondary lymphoid-tissue chemokine, TCA-4
Symboles de gène(s) CCL21
Espèces hôtes Goat
Immunogène E. coli-derived recombinant human CCL21/6Ckine Ser24-Pro134 Accession # Q6ICR7
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6366
Spécificité du test Detects human CCL21/6Ckine in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.