missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CCR2 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™

Description
CCR2 Monoclonal specifically detects CCR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
Spécification
| Antigène | CCR2 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 48607 |
| Conjugué | APC |
| Dilution | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| Numéro d’ordre du gène | NP_001116868 |
| Alias de gène | C-C chemokine receptor type 2, C-C CKR-2, CC-CKR-2, CC-CKR-2CKR2B, CCR2, CCR-2, CCR2A, CCR2B, CD192, CD192 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 2, CKR2, CKR2A, CMKBR2, CMKBR2MGC111760, FLJ78302, MCP-1 receptor, MCP-1-R, MCP-1-RMGC103828, MGC168006, Monocyte chemoattractant protein 1 receptor, monocyte chemotactic protein 1 receptor |
| Symboles de gène(s) | CCR2 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?