Learn More
Abnova™ Human CCRK Partial ORF (AAH02655.1, 183 a.a. - 257 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH02655.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 23552 |
Poids moléculaire | 33.88kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16005375
|
Abnova™
H00023552-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16095365
|
Abnova™
H00023552-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene contains a kinase domain most closely related to the cyclin-dependent protein kinases. The encoded kinase activates CDK2 and is involved in cell growth. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported. [provided by RefSeq]
Sequence: FPGKNDIEQLCYVLRILGTPNPQVWPELTELPDYNKISFKEQVPMPLEEVLPDVSPQALDLLGQFLLYPPHQRIASpécification
AAH02655.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
33.88kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CDCH/p42 | |
CCRK | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
23552 | |
CCRK (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
FPGKNDIEQLCYVLRILGTPNPQVWPELTELPDYNKISFKEQVPMPLEEVLPDVSPQALDLLGQFLLYPPHQRIA | |
RUO | |
CCRK | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |