Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de CD 59 humaine
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ EH76RBX10
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Description
La CD59 (protectine) est un petit inhibiteur de l’attaque membranaire, ancré de façon ubiquitaire par GPI (18-20 kDa). La CD59 est le régulateur clé qui préserve les cellules autologues du mécanisme effecteur terminal de la cascade du complément. La CD59 s’associe également au complexe C5b-8 et neutralise la formation appropriée de pores cytolytiques dans la membrane plasmique. De plus, la CD59 est un ligand de faible affinité de la CD2 humaine, qui provoque la costimulation des cellules T et qui est impliqué dans la transduction du signal lymphocytaire. La CD59 est un puissant inhibiteur du complexe d’attaque membranaire du complément. Elle lie le complément C8 ou C9 pendant l’assemblage de ce complexe, inhibant ainsi l’incorporation de plusieurs copies de C9 dans le complexe, ce qui est nécessaire pour la formation de pores osmolytiques. Les mutations de ce gène provoquent une carence en CD59, une maladie impliquant une anémie hémolytique, une thrombose et un infarctus cérébral. Plusieurs variantes de transcription par épissage alternatif de la CD59 ont été identifiées.Spécification
P13987 | |
40 pg/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CD59 | |
< 10% | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
40 à 10 000 pg/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
966 | |
< 12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite|Étalon|Concentrat de diluant de dosage|Anticorps de détection biotinylé|SAV-HRP|Tampon de lavage|ChromogèneSolution d’arrêt|Couvercles de plaques adhésives | |
10 x 96 tests | |
Sérum, 50 μl|Plasma, 50 μl|Surnageant, 50 μl | |
CD59 | |
4 h 45 min |