missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human CD20 mFluor™ Violet 450-Conjugated Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18744574
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 Tests
Conditionnement:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18744574 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18744574 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur FAB4225MFV450100

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CD20 Monoclonal antibody specifically detects CD20 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CD20
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 396444
Conjugué mFluor Violet 450 SE
Dilution Flow Cytometry 0.1-1 μg/106 cells
Formule Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Numéro d’ordre du gène P11836
Alias de gène B1, B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte cell-surface antigen B1, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35, Bp35MGC3969, CD20, CD20 antigen, CD20 receptor, CD20S7, CVID5, LEU-16, Leukocyte surface antigen Leu-16, Ly-44, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1, MS4A1, MS4A2, S7
Espèces hôtes Mouse
Immunogène NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CD20, Met1-Pro297, Accession # P11836
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 100 Tests
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 931
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2°C to 8°C as supplied.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.