missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD28 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18048861
Change view
Click to view available options
Quantité:
200 μg
Conditionnement:
200µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18048861 200 μg 200µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18048861 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF342PB

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody has been used in 6 publications

CD28 Polyclonal specifically detects CD28 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Agonist Activity, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CD28
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Agonist Activity, Immunocytochemistry, CyTOF
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Agonist Activity 0.3-0.6 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL, CyTOF-ready
Numéro d’ordre du gène P10747
Alias de gène CD28, CD28 antigen, CD28 antigen (Tp44), CD28 molecule, MGC138290, T-cell-specific surface glycoprotein CD28, Tp44
Symboles de gène(s) CD28
Espèces hôtes Goat
Immunogène S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human CD28 Asn19-Pro152 Accession # P10747
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 200 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 940
Spécificité du test Detects human CD28 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.