missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD40/TNFRSF5 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18726958
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
500µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18726958 25 μg 25µg
18153421 100 μg 100µg
18774037 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18726958 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB6322SP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications

CD40/TNFRSF5 Monoclonal specifically detects CD40/TNFRSF5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CD40/TNFRSF5
Applications Western Blot, Neutralization
Classification Monoclonal
Clone 82102
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 2 ug/mL, Neutralization 5 ug/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène P25942
Alias de gène B cell surface antigen CD40, B-cell surface antigen CD40, Bp50B cell-associated molecule, CD40, CD40 antigen, CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5, CD40 type II isoform, CD40L receptor, CDw40, MGC9013, nerve growth factor receptor-related B-lymphocyte activation molecule, p50, TNFRSF5, TNFRSF5CD40 antigen (TNF receptor superfamily member 5), tumor necrosis factor receptor superfamily member 5, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 5
Symboles de gène(s) CD40
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD40/TNFRSF5 Glu21-Arg193 Accession # P25942
Méthode de purification Protein A or G purified from ascites
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 958
Spécificité du test Detects human CD40 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) 4-1BB, rhBAFF R, rhCD27, rhCD30, rhDR3, rhDR6, rhEDAR, rhFas, rhGITR, rhHVEM, rhNGF R, rhOPG, rhRANK, rhTAJ, rhTNF RI, or rhTNF RII is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.