missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CEACAM-7 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit p-7139675
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18180591 25 μg 25µg
18113301 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18180591 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB44782SP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CEACAM7 Monoclonal specifically detects CEACAM7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CEACAM7
Applications CyTOF, ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone 962720
Conjugué Unconjugated
Dilution Flow Cytometry 0.25μg/106 cells, ELISA, Immunohistochemistry 5-25μg/mL, CyTOF-ready
Formule Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2μm filtered solution in PBS.
Numéro d’ordre du gène Q14002
Alias de gène Carcinoembryonic antigen CGM 2, Carcinoembryonic antigen CGM2, Carcinoembryonic antigen gene family member 2, Carcinoembryonic antigen related cell adhesion molecule 7, CEA, CEACAM 7, CEACAM7, CGM 2, CGM2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived recombinant human CEACAM-7 Thr36-Asn233 Accession # Q14002
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 25 μg
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1087
Spécificité du test Detects human CEACAM-7 in direct ELISAs.
Reconstitution Reconstitute at 0.5mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forme Supernatant
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.