missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Chymotrypsin C/CTRC Antibody, R&D Systems™

Description
Chymotrypsin C/CTRC Polyclonal specifically detects Chymotrypsin C/CTRC in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Spécification
Spécification
| Antigène | Chymotrypsin C/CTRC |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL |
| Formule | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Numéro d’ordre du gène | Q99895 |
| Alias de gène | Caldecrin, chymotrypsin C (caldecrin), chymotrypsin-C, CLCR, CLCRserum calcium decreasing factor, CTRC, EC 3.4.21, EC 3.4.21.2, ELA4, elastase 4, elastase IV |
| Symboles de gène(s) | CTRC |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?