Learn More
Abnova™ Human CTNNBL1 Partial ORF (AAH36739, 210 a.a. - 311 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
359.00€ - 545.00€
Spécification
Nom | CTNNBL1 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
---|---|
Recombinant | Yes |
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein) |
Poids moléculaire | 36.85kDa |
Conditions de stockage | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16162173
|
Abnova™
H00056259-Q01.25UG |
25 ug |
545.00€
25µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
16152173
|
Abnova™
H00056259-Q01.10UG |
10 ug |
359.00€
10µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Description
The protein encoded by this gene contains an acidic domain, a putative bipartite nuclear localization signal, a nuclear export signal, a leucine-isoleucine zipper, and phosphorylation motifs. In addition, the encoded protein contains Armadillo/beta-catenin-like repeats, which have been implicated in protein-protein interactions. Although the function of this protein has not been determined, the C-terminal portion of the protein has been shown to possess apoptosis-inducing activity. [provided by RefSeq]
Sequence: EKHDMVRRGEIIDNDTEEEFYLRRLDAGLFVLQHICYIMAEICNANVPQIRQRVHQILNMRGSSIKIVRHIIKEYAENIGDGRSPEFRENEQKRILGLLENFSpécification
CTNNBL1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Yes | |
36.85kDa |