Learn More
Abnova™ Human CXX1 Full-length ORF (NP_001071639.1, 1 a.a. - 113 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
359.00€ - 545.00€
Spécification
Nom | CXX1 (Human) Recombinant Protein (P01) |
---|---|
Recombinant | Yes |
Méthode de purification | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein) |
Poids moléculaire | 39.6kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16163102
|
Abnova™
H00008933-P01.25UG |
25 ug |
545.00€
25µg |
Expédition estimée: 08-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
16153102
|
Abnova™
H00008933-P01.10UG |
10 ug |
359.00€
10µg |
Expédition estimée: 08-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Description
Sequence: MDGRVQLIKALLALPIRPATRRWRNPIPFPETFDGDTDRLPEFIVQTGSYMFVDENTFSSDALKVTFLITRLTGPALQWVIPYIKKESPLLNDYRGFLAEMKRVFGWEEDEDFSpécification
CXX1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
39.6kDa |
Yes | |
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |