missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human DSCR1L1 Full-length ORF (AAH38509.1, 1 a.a. - 225 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH38509.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 10231 |
Poids moléculaire | 51.5kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16104692
|
Abnova™
H00010231-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16194682
|
Abnova™
H00010231-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Sequence: MPAPSMDCDVSTLVACVVDVEVFTNQEVKEKFEGLFRTYDDCVTFQLFKSFRRVRINFSNPKSAARARIELHETQFRGKKLKLYFAQVQTPETDGDKLHLAPPQPAKQFLISPPSSPPVGWQPINDATPVLNYDLLYAVAKLGPGEKYELHAGTESTPSVVVHVCDSDIEEEEDPKTSPKPKIIQTRRPGLPPSVSNWAACSFSIIAVSSLSCFFPLLFVKKNCLSpécification
AAH38509.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
51.5kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MPAPSMDCDVSTLVACVVDVEVFTNQEVKEKFEGLFRTYDDCVTFQLFKSFRRVRINFSNPKSAARARIELHETQFRGKKLKLYFAQVQTPETDGDKLHLAPPQPAKQFLISPPSSPPVGWQPINDATPVLNYDLLYAVAKLGPGEKYELHAGTESTPSVVVHVCDSDIEEEEDPKTSPKPKIIQTRRPGLPPSVSNWAACSFSIIAVSSLSCFFPLLFVKKNCL | |
RUO | |
RCAN2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10231 | |
DSCR1L1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CSP2/DSCR1L1/MCIP2/RCN2/ZAKI-4/ZAKI4/hRCN2 | |
RCAN2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |