missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human EBI3 Partial ORF (NP_005746, 129 a.a. - 229 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_005746 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 10148 |
Poids moléculaire | 36.63kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16161986
|
Abnova™
H00010148-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16151986
|
Abnova™
H00010148-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene was identified by its induced expression in B lymphocytes in response Epstein-Barr virus infection. It encodes a secreted glycoprotein belonging to the hematopoietin receptor family, and heterodimerizes with a 28 kDa protein to form interleukin 27 (IL-27). IL-27 regulates T cell and inflammatory responses, in part by activating the Jak/STAT pathway of CD4+ T cells. [provided by RefSeq]
Sequence: PDPPEGVRLSPLAERQLQVQWEPPGSWPFPEIFSLKYWIRYKRQGAARFHRVGPIEATSFILRAVRPRARYYVQVAAQDLTDYGELSDWSLPATATMSLGKSpécification
NP_005746 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
IL27B | |
EBI3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10148 | |
EBI3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PDPPEGVRLSPLAERQLQVQWEPPGSWPFPEIFSLKYWIRYKRQGAARFHRVGPIEATSFILRAVRPRARYYVQVAAQDLTDYGELSDWSLPATATMSLGK | |
RUO | |
EBI3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |