Learn More
Gibco™ Human EGF, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
83.25€ - 239.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P01133 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Functional Assay |
Formule | protein with no preservative |
Identification génétique (Entrez) | 1950 |
Poids moléculaire | 6.2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17833373
|
Gibco™
AF-100-15-100UG |
100 μg |
83.25€
100µg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17883153
|
Gibco™
AF-100-15-1MG |
1 mg |
239.00€
1mg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17853743
|
Gibco™
AF-100-15-500UG |
500 μg |
194.00€
500µg |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
EGF (Epidermal growth factor) exerts its actions by binding to the EGF Receptor, a 170 kDa protein kinase. Activation of EGFR initiates diverse cellular pathways in response to toxic environmental stimuli, or to EGF binding to the receptor, the EGFR forms homo- or heterodimers with other family members. Each dimeric receptor complex initiates a distinct signaling pathway by recruiting different Src homology 2 (SH2) containing effector proteins. EGF is far and wide expressed in kidney, cerebrum, prostrate and salivary glands. EGF acts as a potent mitogenic factor and the phosphorylated receptor recruits adapter proteins like GRB2 that activates complex downstream signaling cascades. EGF activates at least 4 major downstream signaling cascades including the RAS-RAF-MEK-ERK, PI3 kinase-AKT, PLCgamma-PKC and STAT modules. Research studies suggest the protein may also play important role in activating the NF-kappa-B signaling cascade. Defects in the EGGF gene are the cause of hypomagnesemia type 4 and dysregulation has been associated with the growth and progression of certain cancers.Spécification
P01133 | |
protein with no preservative | |
6.2 | |
E. coli | |
RUO | |
AI790464; beta-urogastrone; EGF; Epidermal growth factor; epidermal growth factor (beta-urogastrone); epidermal growth factor precursor; H-EGF; HOMG4; Pro-epidermal growth factor; Pro-epidermal growth factor precursor (EGF); sb:eu639; URG; Urogastrone | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
1950 | |
Human EGF, Animal-Free | |
-20°C | |
<0.1 EU/μg | |
EGF | |
Unconjugated | |
NSDSECPLSH DGYCLHDGVC MYIEALDKYA CNCVVGYIGE RCQYRDLKWW ELR | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |