Learn More
Abnova™ Human EIF4E2 Partial ORF (NP_004837, 146 a.a. - 245 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Code produit.: 16100756
Abnova™ Human EIF4E2 Partial ORF (NP_004837, 146 a.a. - 245 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Code produit. 16100756
25 μg, 25µg
Code nomenclature Nacres: NA.28
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16100756
Marque: Abnova™ H00009470Q01.25ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: RCWENLILAMLGEQFMVGEEICGAVVSVRFQEDIISIWNKTASDQATTARIRDTLRRVLNLPPNTIMEYKTHTDSIKMPGRLGPQRLLFQNLWKPRLNVP
Spécification
Numéro d’adhésion NP_004837
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 9470
Poids moléculaire 36.74kDa
Nom EIF4E2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 25 μg
Immunogène RCWENLILAMLGEQFMVGEEICGAVVSVRFQEDIISIWNKTASDQATTARIRDTLRRVLNLPPNTIMEYKTHTDSIKMPGRLGPQRLLFQNLWKPRLNVP
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
État réglementaire RUO
Alias de gène 4E-LP/4EHP/EIF4EL3/IF4e
Nom usuel EIF4E2
Symbole de gène(s) EIF4E2
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Système d’expression wheat germ expression system
Forme Liquid
Nom du produit
Abnova™ Human EIF4E2 Partial ORF (NP_004837, 146 a.a. - 245 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >