missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human EMAP-II Antibody, R&D Systems™

Description
EMAP-II/AIMP1 Polyclonal specifically detects EMAP-II/AIMP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry.
Spécification
Spécification
| Antigène | EMAP-II/AIMP1 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 0.5 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL |
| Numéro d’ordre du gène | Q12904 |
| Alias de gène | AIMP1, aminoacyl tRNA synthetase complex-interacting multifunctional protein 1, EMAP-2, EMAPII, EMAPIImember 1 (endothelialmonocyte-activating), endothelial-monocyte activating polypeptide II, Multisynthase complex auxiliary component p43, multisynthetase complex auxiliary component p43, SCYE1 |
| Symboles de gène(s) | AIMP1 |
| Espèces hôtes | Goat |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?