missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human EPCR Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18788739
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 μg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18788739 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18788739 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB22451SP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

EPCR Monoclonal specifically detects EPCR in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène EPCR
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone 304519
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène Q9UNN8
Alias de gène APC receptor, CCCA, CCD41, CCD41centrosome-associated protein, CD201, CD201 antigen, centrocyclin, Endothelial cell protein C receptor, endothelial protein C receptor, EPCRMGC23024, PROCR, protein C receptor, endothelial
Symboles de gène(s) PROCR
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human EPCR Ser18-Ser210 Accession # Q9UNN8
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10544
Spécificité du test Detects human EPCR in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant mouse EPCR is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.