Learn More
Abnova™ Human EPHA10 Partial ORF (NP_001004338, 444 a.a. - 543 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001004338 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 284656 |
Poids moléculaire | 36.63kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16112747
|
Abnova™
H00284656-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16122747
|
Abnova™
H00284656-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ephrin receptors, the largest subfamily of receptor tyrosine kinases (RTKs), and their ephrin ligands are important mediators of cell-cell communication regulating cell attachment, shape, and mobility in neuronal and epithelial cells (Aasheim et al., 2005 [PubMed 15777695]). See MIM 179610 for additional background on Eph receptors and ephrins.[supplied by OMIM]
Sequence: RYKDSFAAAGYGSLEAVAEMTAQDLVSLGISLAEHREALLSGISALQARVLQLQGQGVQDNKNLSVIWCLFEWQLLDHCIAGVEGLLPPSSRTGVSRICVSpécification
NP_001004338 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ16103/FLJ33655/MGC43817 | |
EPHA10 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
284656 | |
EPHA10 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RYKDSFAAAGYGSLEAVAEMTAQDLVSLGISLAEHREALLSGISALQARVLQLQGQGVQDNKNLSVIWCLFEWQLLDHCIAGVEGLLPPSSRTGVSRICV | |
RUO | |
EPHA10 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |