Learn More
Abnova™ Human EPM2A Full-length ORF (AAH70047.1, 1 a.a. - 331 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH70047.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 7957 |
Poids moléculaire | 63.6kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16122222
|
Abnova™
H00007957-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16112222
|
Abnova™
H00007957-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a dual-specificity phosphatase that associates with polyribosomes. The encoded protein may be involved in the regulation of glycogen metabolism. Mutations in this gene have been associated with myoclonic epilepsy of Lafora. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq]
Sequence: MRFRFGVVVPPAVAGARPELLVVGSRPELGRWEPRGAVRLRPAGTAAGDGALALQEPGLWLGEVELAAEEAAQDGAEPGRVDTFWYKFLKREPGGELSWEGNGPHHDRCCTYNENNLVDGVYCLPIGHWIEATGHTNEMKHTTDFYFNIAGHQAMHYSRILPNIWLGSCPRQVEHVTIKLKHELGITAVMNFKTEWDIVQNSSGCNRYPEPMTPDTMIKLYREEGLAYIWMPTPDMSTEGRVQMLPQAVCLLHALLEKGHIVYVHCNAGVGRSTAAVCGWLQYVMGWNLRKVQYFLMAKRPAVYIDEEALARAQEDFFQKFGKVRSSVCSLSpécification
AAH70047.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
63.6kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MRFRFGVVVPPAVAGARPELLVVGSRPELGRWEPRGAVRLRPAGTAAGDGALALQEPGLWLGEVELAAEEAAQDGAEPGRVDTFWYKFLKREPGGELSWEGNGPHHDRCCTYNENNLVDGVYCLPIGHWIEATGHTNEMKHTTDFYFNIAGHQAMHYSRILPNIWLGSCPRQVEHVTIKLKHELGITAVMNFKTEWDIVQNSSGCNRYPEPMTPDTMIKLYREEGLAYIWMPTPDMSTEGRVQMLPQAVCLLHALLEKGHIVYVHCNAGVGRSTAAVCGWLQYVMGWNLRKVQYFLMAKRPAVYIDEEALARAQEDFFQKFGKVRSSVCSL | |
RUO | |
EPM2A | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
7957 | |
EPM2A (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
EPM2/MELF | |
EPM2A | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |