missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Equine CD11b/Integrin alpha M Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18754378
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 μg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18754378 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18754378 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB16991SP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CD11b Monoclonal specifically detects CD11b in Human, Equine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CD11b
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 238446
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène NP_001139280
Alias de gène antigen CD11b (p170), CD11 antigen-like family member B, CD11b, CD11b antigen, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Complement component 3 receptor 3 subunit, CR-3 alpha chain, CR3A, CR3AMGC117044, Integrin alpha M, integrin alpha-M, integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit), ITGAM, Leukocyte adhesion receptor MO1, MAC-1, MAC1A, macrophage antigen alpha polypeptide, MO1A, Neutrophil adherence receptor, neutrophil adherence receptor alpha-M subunit, SLEB6
Symboles de gène(s) ITGAM
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD11b/Integrin alpha M Phe17-Asn1105 Accession # NP_001139280
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3684
Spécificité du test Detects human CD11b/Integrin alpha M in direct ELISAs.
Reconstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human, Equine
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.