missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Erythropoietin R Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18797789
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 μg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18797789 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18797789 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB3072SP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Erythropoietin R Monoclonal specifically detects Erythropoietin R in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Erythropoietin R
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 690748
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1 ug/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène P19235
Alias de gène EpoR, EPO-R, erythropoietin receptor, MGC138358
Symboles de gène(s) EPOR
Espèces hôtes Mouse
Immunogène A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding Y426 of human Erythropoietin R Accession # P19235
Méthode de purification Protein A or G purified from ascites
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2057
Spécificité du test Detects human Erythropoietin R in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitution Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.