missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human FBXO47 Partial ORF (NP_001008777, 1 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marque:  Abnova™ H00494188-Q01.10ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16153007

  • 335.00€ / 10µg
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Sequence: MASRINTNFTLIPNQKLRRSNRQTSCYSKTLGSGFQPISTFGNFKALPLEIFQIILKYLSVKDISMLSMVSKTVSQHIINYISTSSGSKRLLLQDFHNL
Spécification

Spécification

NP_001008777
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MASRINTNFTLIPNQKLRRSNRQTSCYSKTLGSGFQPISTFGNFKALPLEIFQIILKYLSVKDISMLSMVSKTVSQHIINYISTSSGSKRLLLQDFHNL
RUO
FBXO47
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
494188
FBXO47 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FBXO47
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions