Learn More
Gibco™ Human FGF-10 Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
80.00€ - 2965.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | O15520 |
---|---|
À utiliser avec (application) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Formule | protein with no preservative |
Identification génétique (Entrez) | 2255 |
Poids moléculaire | 19.3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17841463
|
Gibco™
100-26-100UG |
100 μg |
594.00€
100µg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17830703
|
Gibco™
100-26-1MG |
2 x 500 μg |
2965.00€
1mg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17891523
|
Gibco™
100-26-250UG |
250 μg |
1040.00€
250µg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17821273
|
Gibco™
100-26-25UG |
25 μg |
194.00€
25µg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17841563
|
Gibco™
100-26-500UG |
500 μg |
1776.00€
500µg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17860473
|
Gibco™
100-26-50UG |
50 μg |
358.00€
50µg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17810503
|
Gibco™
100-26-5UG |
5 μg |
80.00€
5µg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
FGF10 is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities, and are involved in a variety of biological processes, including embryonic development, cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth and invasion. This protein exhibits mitogenic activity for keratinizing epidermal cells, but essentially no activity for fibroblasts, which is similar to the biological activity of FGF7. Studies of the mouse homolog of suggested that this gene is required for embryonic epidermal morphogenesis including brain development, lung morphogenesis, and initiation of lim bud formation. This protein is also implicated to be a primary factor in the process of wound healing.Spécification
O15520 | |
protein with no preservative | |
19.3 | |
E. coli | |
RUO | |
AEY17; BB213776; FGF; Fgf10; FGF-10; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 10; Gsfaey17; Keratinocyte growth factor 2; produced by fibroblasts of urinary bladder lamina propria | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
2255 | |
Human FGF-10 | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
FGF10 | |
Unconjugated | |
MLGQDMVSPE ATNSSSSSFS SPSSAGRHVR SYNHLQGDVR WRKLFSFTKY FLKIEKNGKV SGTKKENCPY SILEITSVEI GVVAVKAINS NYYLAMNKKG KLYGSKEFNN DCKLKERIEE NGYNTYASFN WQHNGRQMYV ALNGKGAPRR GQKTRRKNTS AHFLPMVVHS | |
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |