missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Fucosyltransferase 7/FUT7 Antibody, R&D Systems™

Code produit 18019651
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18019651 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18019651 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB64091

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Fucosyltransferase 7/FUT7 Monoclonal specifically detects Fucosyltransferase 7/FUT7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Fucosyltransferase 7/FUT7
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 795116
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 2 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène Q11130
Alias de gène alpha-(1,3)-fucosyltransferase, EC 2.4.1, EC 2.4.1.-, EC 2.4.1.65, FTVII, Fucosyltransferase 7, fucosyltransferase 7 (alpha (1,3) fucosyltransferase), Fucosyltransferase VII, Fuc-TVII, FucT-VII, FUT7, Galactoside 3-L-fucosyltransferase, Selectin ligand synthase, selectin-ligand synthase
Symboles de gène(s) FUT7
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Fucosyltransferase 7/FUT7 Ala36-Ala342 Accession # Q11130
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2529
Spécificité du test Detects human Fucosyltransferase 7/FUT7 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human Fucosyltransferase 5 is observed.
Reconstitution Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.