missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human FUT9 Full-length ORF (AAH36101.1, 1 a.a. - 359 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH36101.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 10690 |
Poids moléculaire | 68.4kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16105582
|
Abnova™
H00010690-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16195572
|
Abnova™
H00010690-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
FUT9 is one of several alpha-3-fucosyltransferases that can catalyze the last step in the biosynthesis of Lewis antigen, the addition of a fucose to precursor polysaccharides. FUT9 synthesizes the LeX oligosaccharide (CD15), which is expressed in organ buds progressing in mesenchyma during human embryogenesis.[supplied by OMIM]
Sequence: MTSTSKGILRPFLIVCIILGCFMACLLIYIKPTNSWIFSPMESASSVLKMKNFFSTKTDYFNETTILVWVWPFGQTFDLTSCQAMFNIQGCHLTTDRSLYNKSHAVLIHHRDISWDLTNLPQQARPPFQKWIWMNLESPTHTPQKSGIEHLFNLTLTYRRDSDIQVPYGFLTVSTNPFVFEVPSKEKLVCWVVSNWNPEHARVKYYNELSKSIEIHTYGQAFGEYVNDKNLIPTISACKFYLSFENSIHKDYITEKLYNAFLAGSVPVVLGPSRENYENYIPADSFIHVEDYNSPSELAKYLKEVDKNNKLYLSYFNWRKDFTVNLPRFWESHACLACDHVKRHQEYKSVGNLEKWFWNSpécification
AAH36101.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
68.4kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MTSTSKGILRPFLIVCIILGCFMACLLIYIKPTNSWIFSPMESASSVLKMKNFFSTKTDYFNETTILVWVWPFGQTFDLTSCQAMFNIQGCHLTTDRSLYNKSHAVLIHHRDISWDLTNLPQQARPPFQKWIWMNLESPTHTPQKSGIEHLFNLTLTYRRDSDIQVPYGFLTVSTNPFVFEVPSKEKLVCWVVSNWNPEHARVKYYNELSKSIEIHTYGQAFGEYVNDKNLIPTISACKFYLSFENSIHKDYITEKLYNAFLAGSVPVVLGPSRENYENYIPADSFIHVEDYNSPSELAKYLKEVDKNNKLYLSYFNWRKDFTVNLPRFWESHACLACDHVKRHQEYKSVGNLEKWFWN | |
RUO | |
FUT9 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10690 | |
FUT9 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
Fuc-TIX | |
FUT9 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |