Learn More
Abnova™ Human GCLC Partial ORF (NP_001489, 528 a.a. - 637 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001489 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 2729 |
Poids moléculaire | 37.84kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16125481
|
Abnova™
H00002729-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16115481
|
Abnova™
H00002729-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Glutamate-cysteine ligase, also known as gamma-glutamylcysteine synthetase is the first rate limiting enzyme of glutathione synthesis. The enzyme consists of two subunits, a heavy catalytic subunit and a light regulatory subunit. The gene encoding the catalytic subunit encodes a protein of 367 amino acids with a calculated molecular weight of 72.773 kDa and maps to chromosome 6. The regulatory subunit is derived from a different gene located on chromosome 1p22-p21. Deficiency of gamma-glutamylcysteine synthetase in human is associated with enzymopathic hemolytic anemia. [provided by RefSeq]
Sequence: EGVFPGLIPILNSYLENMEVDVDTRCSILNYLKLIKKRASGELMTVARWMREFIANHPDYKQDSVITDEMNYSLILKCNQIANELCECPELLGSAFRKVKYSGSKTDSSNSpécification
NP_001489 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
GCS/GLCL/GLCLC | |
GCLC | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2729 | |
GCLC (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
EGVFPGLIPILNSYLENMEVDVDTRCSILNYLKLIKKRASGELMTVARWMREFIANHPDYKQDSVITDEMNYSLILKCNQIANELCECPELLGSAFRKVKYSGSKTDSSN | |
RUO | |
GCLC | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |