missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Human Glutamate Dehydrogenase ELISA Kit (Chemiluminescence)
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 0.16 to 10 ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 0.09 mIU/mL |
| Type de produit | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Type d’échantillon | Serum, Plasma, Biological Fluids |
| Spécificité | This kit recognizes Human GDH/GLDH in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human GDH/GLDH and analogues was observed. |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 2746 |
| Symbole de gène(s) | GLUD1 |
| Quantité | 1 kit |
| Disciplines de recherche | Cellular Markers, Diabetes Research, Mitochondrial Markers, Neuroscience |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu