missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human GPR22 Alexa Fluor 647-conjugated Antibody, R&D Systems™

Code produit 18785408
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18785408 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18785408 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur IC4500R100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

GPR22 Monoclonal specifically detects GPR22 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GPR22
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 455108
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Alexa Fluor 647
Dilution Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formule Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène Q99680
Alias de gène G protein-coupled receptor 22, MGC129847, probable G-protein coupled receptor 22
Symboles de gène(s) GPR22
Espèces hôtes Mouse
Immunogène HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human GPR22 Met1-Asp433 Accession # Q99680
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2845
Spécificité du test Detects human GPR22. Stains human GPR22 transfectants but not irrelevant transfectants.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only (RUO)

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.