missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human GRB2 Partial ORF (NP_002077, 118 a.a. - 217 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_002077 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 2885 |
Poids moléculaire | 36.74kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16135731
|
Abnova™
H00002885-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16125731
|
Abnova™
H00002885-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene binds the epidermal growth factor receptor and contains one SH2 domain and two SH3 domains. Its two SH3 domains direct complex formation with proline-rich regions of other proteins, and its SH2 domain binds tyrosine phosphorylated sequences. This gene is similar to the Sem5 gene of C.elegans, which is involved in the signal transduction pathway. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: YFLWVVKFNSLNELVDYHRSTSVSRNQQIFLRDIEQVPQQPTYVQALFDFDPQEDGELGFRRGDFIHVMDNSDPNWWKGACHGQTGMFPRNYVTPVNRNVSpécification
NP_002077 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ASH/EGFRBP-GRB2/Grb3-3/MST084/MSTP084 | |
GRB2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2885 | |
GRB2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
YFLWVVKFNSLNELVDYHRSTSVSRNQQIFLRDIEQVPQQPTYVQALFDFDPQEDGELGFRRGDFIHVMDNSDPNWWKGACHGQTGMFPRNYVTPVNRNV | |
RUO | |
GRB2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |