Learn More
Novus Biologicals™ Human Heart Atrium Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Code produit. 18745153 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
Code produit. 18745153
Marque: Novus Biologicals™ NB82059220
The Human Heart Atrium Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue Heart
Quantité 1 mg
Tampon de stockage HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Pureté Protein
Spécificité du test Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Heart: Atrium (right)
Fraction cellulaire Whole
État des tissus Normal
Réactivité croisée Human
Espèces hôtes Human
Concentration 5 mg/mL
Type de produit Human Heart Atrium Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Étape du cycle de vie Adulte
Protein State Native
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche