missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human HLA-DR Antibody, R&D Systems™

Code produit 30226439
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30226439 25 μg 25µg
30226438 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30226439 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB11555SP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

HLA-DR Monoclonal antibody specifically detects HLA-DR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Simple Western,Multiplex Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène HLA-DR
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Simple Western, Multiplex
Classification Monoclonal
Clone 1083110
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 2 μg/mL, Simple Western 20 μg/mL, Immunohistochemistry 3-25 μg/mL, Multiplex Immunofluorescence 1 μg/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Numéro d’ordre du gène P01903
Alias de gène FLJ51114, histocompatibility antigen HLA-DR alpha, HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain, HLADR, HLA-DRA, HLA-DRA1, major histocompatibility complex, class II, DR alpha, MHC cell surface glycoprotein, MHC class II antigen DRA, MHC Class II DR, MLRW
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Synthetic Peptide, Accession # P01903
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3122
Reconstitution Reconstitute lyophilized material at 0.2 mg/mL in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Forme Purified
Isotype Not Available
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.