Learn More
Abnova™ Human HOXB9 Partial ORF (NP_076922.1, 65 a.a. - 163 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_076922.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 3219 |
Poids moléculaire | 36.52kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16014175
|
Abnova™
H00003219-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16004175
|
Abnova™
H00003219-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene is a member of the Abd-B homeobox family and encodes a protein with a homeobox DNA-binding domain. It is included in a cluster of homeobox B genes located on chromosome 17. The encoded nuclear protein functions as a sequence-specific transcription factor that is involved in cell proliferation and differentiation. Increased expression of this gene is associated with some cases of leukemia, prostate cancer and lung cancer. [provided by RefSeq]
Sequence: PLSPHASGSLPSVYHPYIQPQGVPPAESRYLRTWLEPAPRGEAAPGQGQAAVKAEPLLGAPGELLKQGTPEYSLETSAGREAVLSNQRPGYGDNKICEGSpécification
NP_076922.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.52kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HOX-2.5/HOX2/HOX2E | |
HOXB9 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
3219 | |
HOXB9 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PLSPHASGSLPSVYHPYIQPQGVPPAESRYLRTWLEPAPRGEAAPGQGQAAVKAEPLLGAPGELLKQGTPEYSLETSAGREAVLSNQRPGYGDNKICEG | |
RUO | |
HOXB9 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |